(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2-Hydroxypropyl)-γ-Cyclodextrin, HGC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
390704-25G 390704-5G
SIAL390704-25GEA 164 EUR
SIAL390704-25G SIAL390704-5G
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
(2-Hydroxylpropyl)-γ-cyclodextrin
Formel: C₇₂H₁₂₈O₄₈
Molecular Weight: 1761,7600 g/mol
MDL: MFCD00148890
CAS-Nummer: 128446-34-4