2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H0513-1G
H0513-5G
SIALH0513-1GEA
35.8
EUR
SIALH0513-1G
SIALH0513-5G
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-O-methyl-β-cyclodextrin
Formel:
C₅₆H₉₈O₃₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011616 CAS-Nummer: 51166-71-3 |