α-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
28705-100G
28705-25G
28705-5G
SIAL28705-100GEA
173
EUR
SIAL28705-100G
SIAL28705-25G
SIAL28705-5G
α-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
α-Cyclodextrin
Formel:
C₃₆H₆₀O₃₀ Molecular Weight: 972.84 g/mol |
MDL:
MFCD00078207 CAS-Nummer: 10016-20-3 EINECS: 233-007-4 |