α-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
C4642-5G C4642-1G C4642-25G
SIALC4642-5GEA 80.8 EUR
SIALC4642-5G SIALC4642-1G SIALC4642-25G
α-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
α-Cyclodextrin
Formel: C₃₆H₆₀O₃₀
Molecular Weight: 972.84 g/mol
MDL: MFCD00078207
CAS-Nummer: 10016-20-3
EINECS: 233-007-4