α-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C4680-1G
C4680-5G
SIALC4680-1GEA
77
EUR
SIALC4680-1G
SIALC4680-5G
α-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
α-Cyclodextrin
Formel:
C₃₆H₆₀O₃₀ Molecular Weight: 972.84 g/mol |
MDL:
MFCD00078207 CAS-Nummer: 10016-20-3 EINECS: 233-007-4 |