β-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C4767-100G C4767-25G
SIALC4767-100GEA 136 EUR
SIALC4767-100G SIALC4767-25G
β-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
β-Cyclodextrin
Formel: C₄₂H₇₀O₃₅
Molecular Weight: 1134.98 g/mol
MDL: MFCD00078139
CAS-Nummer: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2