β-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C4805-100G C4805-25G C4805-5G
SIALC4805-100GEA 881 EUR
SIALC4805-100G SIALC4805-25G SIALC4805-5G
β-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
β-Cyclodextrin
Formel: C₄₂H₇₀O₃₅
Molecular Weight: 1134.98 g/mol
MDL: MFCD00078139
CAS-Nummer: 7585-39-9
EINECS: 231-493-2