β-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W402826-100G
W402826-25G
SIALW402826-100GEA
192
EUR
SIALW402826-100G
SIALW402826-25G
β-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
β-Cyclodextrin
Formel:
C₄₂H₇₀O₃₅ Molecular Weight: 1134.98 g/mol |
MDL:
MFCD00078139 CAS-Nummer: 7585-39-9 EINECS: 231-493-2 |