γ-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C4892-1G C4892-5G
SIALC4892-1GEA 296 EUR
SIALC4892-1G SIALC4892-5G
γ-Cyclodextrin, Sigma-Aldrich®
γ-Cyclodextrin
Formel: C₄₈H₈₀O₄₀
Molecular Weight: 1297.1248 g/mol
MDL: MFCD00009595
CAS-Nummer: 17465-86-0
EINECS: 241-482-4