Cyanamid 50% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L20448.0B
L20448.22
L20448.30
L20448.0BEA
153
EUR
L20448.0B
L20448.22
L20448.30
Cyanamid 50% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert
Cyanamide
CAS No.: 420-04-2
Molecular Formula: CH2N2
Formula Weight: 42.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3980
Odour: Odourless
pH: 4.2
Beilstein Reference: 1732569
Merck Reference: 14,2684
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007572
Formel:
CH₂N₂ Molecular Weight: 42.04 g/mol Dichte: 1.06 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007572 CAS-Nummer: 420-04-2 EINECS: 206-992-3 UN: 2922 ADR: 8 III Merck Index: 14,2684 |