(±)-Indolin-2-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Indoline-2-carboxylic acid
CA-4489-5G CA-4489-25G CA-4489-100G
COBBCA-4489-5GEA 0 EUR
COBBCA-4489-5G COBBCA-4489-25G COBBCA-4489-100G
(±)-Indolin-2-carbonsäure
(±)-Indolin-2-carbonsäure
Formel: C₉H₉NO₂
Molecular Weight: 163.18 g/mol
MDL: MFCD00010635
CAS-Nummer: 78348-24-0
EINECS: 278-899-6