(±)-Indolin-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
302244-25G 302244-5G
SIAL302244-25GEA 110 EUR
SIAL302244-25G SIAL302244-5G
(±)-Indolin-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-Indolin-2-carbonsäure
Formel: C₉H₉NO₂
MDL: MFCD00010635
CAS-Nummer: 78348-24-0
EINECS: 278-899-6