DL-Menthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
63670-100G-F 63670-500G-F
SIAL63670-100G-FEA 60.4 EUR
SIAL63670-100G-F SIAL63670-500G-F
DL-Menthol, Sigma-Aldrich®
DL-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001484
CAS-Nummer: 89-78-1
EINECS: 201-939-0