DL-Menthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M2772-5G-A
M2772-100G-A
M2772-500G-A
SIALM2772-5G-AEA
27.7
EUR
SIALM2772-5G-A
SIALM2772-100G-A
SIALM2772-500G-A
DL-Menthol, Sigma-Aldrich®
DL-Menthol
Formel:
C₁₀H₂₀O Molecular Weight: 156,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001484 CAS-Nummer: 89-78-1 EINECS: 201-939-0 |