DL-Menthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: rel-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W266507-1KG-K W266507-250G-K W266507-4KG-K
SIALW266507-1KG-KEA 153 EUR
SIALW266507-1KG-K SIALW266507-250G-K SIALW266507-4KG-K
DL-Menthol, Sigma-Aldrich®
DL-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001484
CAS-Nummer: 89-78-1
EINECS: 201-939-0