Phenylmagnesiumbromid ∼12% (w/w) 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
331376-100ML 331376-50ML 331376-800ML
SIAL331376-100MLEA 67.2 EUR
SIAL331376-100ML SIAL331376-50ML SIAL331376-800ML
Phenylmagnesiumbromid ∼12% (w/w) 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Phenylmagnesium bromide
Formel: C₆H₅BrMg
Molecular Weight: 181,31 g/mol
MDL: MFCD00000038
CAS-Nummer: 100-58-3
EINECS: 202-867-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I