Phenylmagnesiumbromid 2.9 mol/l, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
703575-100ML 703575-800ML
SIAL703575-100MLEA 127 EUR
SIAL703575-100ML SIAL703575-800ML
Phenylmagnesiumbromid 2.9 mol/l, Sigma-Aldrich®
Phenylmagnesium bromide
Formel: C₆H₅BrMg
Molecular Weight: 181.31 g/mol
MDL: MFCD00000038
CAS-Nummer: 100-58-3
EINECS: 202-867-2
UN: 2924
ADR: 3 II