Phenylmagnesiumbromid 3 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
171565-100ML 171565-50ML 171565-800ML
SIAL171565-100MLEA 103 EUR
SIAL171565-100ML SIAL171565-50ML SIAL171565-800ML
Phenylmagnesiumbromid 3 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Phenylmagnesium bromide
Formel: C₆H₅BrMg
Molecular Weight: 181,31 g/mol
MDL: MFCD00000038
CAS-Nummer: 100-58-3
EINECS: 202-867-2
UN: 3399
ADR: 4.3,II