Phenylmagnesiumchlorid 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
224448-100ML 224448-800ML 224448-8L
SIAL224448-100MLEA 88.8 EUR
SIAL224448-100ML SIAL224448-800ML SIAL224448-8L
Phenylmagnesiumchlorid 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Phenylmagnesium chloride
Formel: C₆H₅ClMg
Molecular Weight: 136,86 g/mol
MDL: MFCD00000464
CAS-Nummer: 100-59-4
EINECS: 202-868-8
UN: 3399
ADR: 4.3,II