(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
346802-1G 346802-5G
SIAL346802-1GEA 57.7 EUR
SIAL346802-1G SIAL346802-5G
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure
Formel: C₉H₉NO₂
MDL: MFCD00070578
CAS-Nummer: 79815-20-6
EINECS: 410-860-2