Vitamin K1 (Phytomenadion, Phyllochinon), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methyl-3-((7R,11R,E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
V3501-1G V3501-10G
SIALV3501-1GEA 163 EUR
SIALV3501-1G SIALV3501-10G
Vitamin K1 (Phytomenadion, Phyllochinon), Sigma-Aldrich®
Vitamin K1 (Phytomenadion, Phyllochinon)
Formel: C₃₁H₄₆O₂
Molecular Weight: 450,6958 g/mol
MDL: MFCD00214063
CAS-Nummer: 84-80-0
EINECS: 201-564-2