Ectoin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme: (S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
53238-3 53238-1
BMOL53238-3EA 0 EUR
BMOL53238-3 BMOL53238-1
Ectoin
Ectoin
Formel: C₆H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 142.1558 g/mol
MDL: MFCD03419286
CAS-Nummer: 96702-03-3
EINECS: 431-910-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable