Ectoin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme: (S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
55459-1 55459-3 55459-7
BMOL55459-1EA 0 EUR
BMOL55459-1 BMOL55459-3 BMOL55459-7
Ectoin
Ectoin
Formel: C₆H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 142.1558 g/mol
MDL: MFCD03419286
CAS-Nummer: 96702-03-3
EINECS: 431-910-1