Hydroxyectoin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
53239-2
53239-3
53239-4
BMOL53239-2EA
0
EUR
BMOL53239-2
BMOL53239-3
BMOL53239-4
Hydroxyectoin
Hydroxyectoin
Formel:
C₆H₁₀N₂O₃ |
CAS-Nummer:
165542-15-4 |