Hydroxyectoin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
55460-1 55460-3 55460-4
BMOL55460-1EA 0 EUR
BMOL55460-1 BMOL55460-3 BMOL55460-4
Hydroxyectoin
Hydroxyectoin
Formel: C₆H₁₀N₂O₃
CAS-Nummer: 165542-15-4