(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L-Lactide, (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
367044-25G 367044-100G
SIAL367044-25GEA 83.4 EUR
SIAL367044-25G SIAL367044-100G
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion, Sigma-Aldrich®
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144.13 g/mol
MDL: MFCD00070594
CAS-Nummer: 4511-42-6
EINECS: 224-832-0