Abietinsäure ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
42582.03
42582.MD
42582.03EA
444
EUR
42582.03
42582.MD
Abietinsäure ≥90%
Abietinsäure
Purity: 90+%
CAS No.: 514-10-3
Molecular Formula: C20H30O2
Formula Weight: 302.45
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Pale yellow
Odour: Characteristic
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 2221451
Merck Reference: 14,7
MDL No.: MFCD03423567
Formel:
C₂₀H₃₀O₂ Molecular Weight: 302,45 g/mol Schmelzpunkt: 148…152 °C |
MDL:
MFCD03423567 CAS-Nummer: 514-10-3 EINECS: 208-178-3 Merck Index: 14,7 |