Abietinsäure ≥75%, tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L13770.14 L13770.22
L13770.14EA 38 EUR
L13770.14 L13770.22
Abietinsäure ≥75%, tech.
Abietinsäure
Purity: 75% CAS No.: 514-10-3 Molecular Formula: C20H30O2 Formula Weight: 302.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Characteristic Beilstein Reference: 2221451 Merck Reference: 14,7 MDL No.: MFCD03423567
Formel: C₂₀H₃₀O₂
Molecular Weight: 302,45 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03423567
CAS-Nummer: 514-10-3
EINECS: 208-178-3
Merck Index: 14,7