Abietinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00010-100G 00010-25G
SIAL00010-100GEA 161 EUR
SIAL00010-100G SIAL00010-25G
Abietinsäure, Sigma-Aldrich®
Abietinsäure
Formel: C₂₀H₃₀O₂
Molecular Weight: 302,45 g/mol
MDL: MFCD03423567
CAS-Nummer: 514-10-3
EINECS: 208-178-3