Orotsäure Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18594.18
A18594.30
A18594.18EA
39
EUR
A18594.18
A18594.30
Orotsäure Monohydrat ≥98%
Orotsäure Monohydrat
Purity: 98%
CAS No.: 50887-69-9
Molecular Formula: C5H4N2O4.xH2O
Formula Weight: 156.10(anhy)
Melting Point:
Formel:
C₅H₄N₂O₄·1H₂O Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149398 CAS-Nummer: 50887-69-9 EINECS: 200-619-8 Merck Index: 14,6876 |