5-Fluororotsäure Monohydrat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
5-FOA
003234-1G
003234-10G
003234-50G
003234-25G
003234-5G
FLUO003234-1GEA
48.8
EUR
FLUO003234-1G
FLUO003234-10G
FLUO003234-50G
FLUO003234-25G
FLUO003234-5G
5-Fluororotsäure Monohydrat
5-Fluororotsäure Monohydrat
Formel:
C₅H₃FN₂O₄·1H₂O Molecular Weight: 174,0 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00150658 CAS-Nummer: 220141-70-8 EINECS: 211-876-0 |