5-Fluororotsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-4-carboxylic acid, 5-Fluorouracil-4-carboxylic acid
47190-250MG-F
47190-1G-F
SIAL47190-250MG-FEA
632
EUR
SIAL47190-250MG-F
SIAL47190-1G-F
5-Fluororotsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
5-Fluororotsäure Hydrat
Formel:
C₅H₃FN₂O₄·H₂O Molecular Weight: 174,04 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00150658 CAS-Nummer: 207291-81-4 EINECS: 211-876-0 |