Pyrrol-3-carbonsäure Hydrat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
377655000 377650025
ACRO377655000EA 80.8 EUR
ACRO377655000 ACRO377650025
Pyrrol-3-carbonsäure Hydrat 95%
Pyrrol-3-carbonsäure Hydrat
Formel: C₅H₅NO₂·H₂O
Schmelzpunkt: 144…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06201862
CAS-Nummer: 336100-46-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤14 %
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH ≥94 %