1-Vinyl-2-pyrrolidon stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Natriumhydroxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
V3409-18KG
V3409-1KG
V3409-250G
V3409-5G
SIALV3409-18KGEA
1770
EUR
SIALV3409-18KG
SIALV3409-1KG
SIALV3409-250G
SIALV3409-5G
1-Vinyl-2-pyrrolidon stabilisiert, Sigma-Aldrich®
1-Vinyl-2-pyrrolidon
Formel:
C₆H₉NO Molecular Weight: 111.1418 g/mol |
MDL:
MFCD00003197 CAS-Nummer: 88-12-0 EINECS: 201-800-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |