2-Thienylacetylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Thiopheneacetyl chloride, Thiophene-2-acetyl chloride
232230500
232230050
ACRO232230500EA
134
EUR
ACRO232230500
ACRO232230050
2-Thienylacetylchlorid 99%
2-Thienylacetylchlorid
Formel:
C₆H₅ClOS Molecular Weight: 160.62 g/mol Siedepunkt: 130…135 °C (90 mmHg) Flammpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005456 CAS-Nummer: 39098-97-0 EINECS: 254-290-0 UN: 1760 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Free acid | ≤2 % |