4-(2-Thienyl)buttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Thiophen-2-yl)butanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T27804-10G
T27804-2.5G
SIALT27804-10GEA
128
EUR
SIALT27804-10G
SIALT27804-2.5G
4-(2-Thienyl)buttersäure, Sigma-Aldrich®
4-(2-Thienyl)buttersäure
Formel:
C₈H₁₀O₂S Molecular Weight: 170,23 g/mol |
MDL:
MFCD00005463 CAS-Nummer: 4653-11-6 EINECS: 225-090-0 |