Terpinolen (p-Mentha-1,4(8)-dien), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Mentha-1,4(8)-dien
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W304603-1KG-K W304603-4KG-K W304603-9KG-K
SIALW304603-1KG-KEA 82.1 EUR
SIALW304603-1KG-K SIALW304603-4KG-K SIALW304603-9KG-K
Terpinolen (p-Mentha-1,4(8)-dien), Sigma-Aldrich®
Terpinolen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,23 g/mol
MDL: MFCD00049191
CAS-Nummer: 586-62-9
EINECS: 209-578-0
UN: 2541
ADR: 3,III