2-Chlor-6-(tributylstannyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
719609-500MG 719609-1G
SIAL719609-500MGEA 121 EUR
SIAL719609-500MG SIAL719609-1G
2-Chlor-6-(tributylstannyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-6-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₀ClNSn
MDL: MFCD10699155
CAS-Nummer: 263698-99-3