2-Fluor-4-(tributylstannyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
719315-1G 719315-5G
SIAL719315-1GEA 163 EUR
SIAL719315-1G SIAL719315-5G
2-Fluor-4-(tributylstannyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-4-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₀FNSn
CAS-Nummer: 457061-31-3