2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
721115-1G 721115-5G
SIAL721115-1GEA 126 EUR
SIAL721115-1G SIAL721115-5G
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NOSn
MDL: MFCD09025803
CAS-Nummer: 164014-94-2
UN: 2788
ADR: 6.1,II