2-(Tributylstannyl)pyridin tech. 80%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
B24911.03
B24911.06
B24911.14
B24911.03EA
45.9
EUR
B24911.03
B24911.06
B24911.14
2-(Tributylstannyl)pyridin tech. 80%, technische Qualität
2-(Tributylstannyl)pyridin
Purity: 80%
CAS No.: 17997-47-6
Molecular Formula: C17H31NSn
Formula Weight: 368.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 130-132°/0.8mm
Beilstein Reference: 479329
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00052052
Formel:
C₁₇H₃₁NSn Molecular Weight: 368,15 g/mol Siedepunkt: 130…132 °C (0,8 mmHg) Dichte: 1,15 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00052052 CAS-Nummer: 17997-47-6 UN: 2788 ADR: 6.1,III |