2-(Tributylstannyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
011011-5G 011011-25G
FLUO011011-5GEA 119 EUR
FLUO011011-5G FLUO011011-25G
2-(Tributylstannyl)pyridin
2-(Tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₁NSn
Molecular Weight: 368,15 g/mol
MDL: MFCD00052052
CAS-Nummer: 17997-47-6
UN: 2788
ADR: 6.1,III