S-Isopropylisothiouroniumbromid
Lieferant: Cayman Chemical
81290-100
81290-50
81290-500
CAYM81290-100EA
81
EUR
CAYM81290-100
CAYM81290-50
CAYM81290-500
S-Isopropylisothiouroniumbromid
S-Isopropylisothiouroniumbromid
Formel:
C₄H₁₁BrN₂S |
CAS-Nummer:
57200-31-4 |