S-Methylisothiouroniumsulfat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
S-Methylisothiourea sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea sulphate, S-Methylthiouronium sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulphate
A11044.0E
A11044.22
A11044.30
A11044.36
A11044.0EEA
312
EUR
A11044.0E
A11044.22
A11044.30
A11044.36
S-Methylisothiouroniumsulfat ≥98%
S-Methylisothiouronium sulphate
Purity: 98+%
CAS No.: 867-44-7
Molecular Formula: C4H12N4S2.H2SO4
Formula Weight: 278.38
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 3917217
Formel:
C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄ Molecular Weight: 278,38 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 235 °C (Zersetzung) Dichte: 1,28 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013055 CAS-Nummer: 867-44-7 EINECS: 212-759-7 |