Biokompatible Vorsäulen-Filter, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
A-355 A-355-01 A-355-02 A-356
554-2212EA 173 EUR
554-2212 554-3033 554-3034 554-2213
Biokompatible Vorsäulen-Filter, Upchurch Scientific®
Filter Vorsäulen-Filter und -Fritten
Vorsäulenfilter, PEEK-Gehäuse und PCTFE-ummantelte PEEK-Fritten
  • Mit 0,50 mm Durchgang und 8° Verteilkegeln für minimale Bandenverbreiterung und -mischung
  • Für die Verwendung mit Kapillaren mit 1/16" AD konzipiert
  • Für Drücke bis 5000 psi (345 bar)