VWR® UltraPure, PBS and TBS wash buffers
Lieferant: Avantor
VWR®
E703-1LEA 145 EUR
E703-1L J640-4L E703-500ML 0788-2PK
VWR® UltraPure, PBS and TBS wash buffers
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
Die Waschpuffer sind ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Western-Blot und ELISA. Sie verhindern hohen Hintergrund durch effektives Entfernen nicht gebundener Reagenzien.