Schmutzprober für Milch
Lieferant: GERBER FUNKE
4800 4810
511-0076EA 300 EUR
511-0076 614-0196
Schmutzprober für Milch
Filterhalter
SEDILAB: Handschmutzprober. Mit Klemme zum Befestigen an Tischen.
SEDILAB-E: Schmutzprober mit Pumpe für die Serienuntersuchung von Flüssigkeiten auf Verunreinigungen durch Partikel, insbesondere zur Reinheitsprüfung der Milch. Spritzwasserdichtes Design. Ca. 800 Proben pro Stunde. Scharf umgrenzte Schmutzbilder.
Pump design sediment tester for serial testing of liquids for particle contamination, particularly for sediment testing of milk.