Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Lieferant: Uptima
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomethylidintrimethanol, Tris(hydroxymethyl)methylamin, THAM, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol, Tromethamin, TRIS Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
UP031657
UP031658
UPTIUP031657EA
0
EUR
UPTIUP031657
UPTIUP031658
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 169…172 °C Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004679 CAS-Nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |