VWR®, Agarose I™
Lieferant: VWR Chemicals
0710-100GEA 180 EUR
0710-100G 0710-25G 0710-500G K857-100TABS 0710-250G
VWR®, Agarose I™
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Agarose I™ ist eine Standard-Schmelz-/Gelieragarose, die für routinemäßige analytische/präparative Nukleinsäureanwendungen geeignet ist (250 bp bis 22 kb).
  • Allzweck-Agarose mit hoher Reinheit
  • Außergewöhnliche Bandauflösung und Klarheit
  • Nuklease- und proteasefrei
Agarose I™ hat einen niedrigen EEO (Elektroendosmose) für kürzere Elektrophoreseläufe ohne Beeinträchtigung der Auflösung. Agarose I™ eignet sich hervorragend für Blotting-Techniken und allgemeine Manipulationen.