2-Mercapto-5-methylbenzimidazol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Mercapto-5-methyl-1H-benzimidazol, 1,3-Dihydro-5-methyl-2H-benzimidazol-2-thion
SB00799.1 SB00799.10 SB00799EE
MAYBSB00799.1EA 0 EUR
MAYBSB00799.1 MAYBSB00799.10 MAYBSB00799EE
2-Mercapto-5-methylbenzimidazol
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂S
Molecular Weight: 164.23 g/mol
Siedepunkt: 349
Schmelzpunkt: 220
MDL: MFCD00010617
CAS-Nummer: 27231-36-3
EINECS: 248-350-5